Learn More
BOLA Aparatos de destilación
Descripción
- Aparato de destilación de PTFE - con sistema SAFE LAB compuesto por: Recipiente de reacción
- Junta de brida plana (B281-03)
- Tapa de brida plana (B 282-02)
- Brida plana (B 283-02) Pieza de unión
- Embudo de goteo de brida plana (B 284-02)
- 125 ml (B 285-01) Dispositivo de soporte para termómetro (B 286-03)
- Termómetro para matraces (B 287-03)
- Cojinete agitador (B288-02)
- Eje agitador en forma de luna (C 376-12)
- Cabezal destilador 2x NS 29/32 (B 289-03)
- Termómetro de destilación (B 290-03)
- Condensador Liebig de 270 mm (B 291-02)
- Adaptador de receptor (B 292-02)
- Llave de paso de vacío (B 293-02)
- Matraz de fondo redondo (A 158-06)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 600 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |