Learn More
BRAND™ Distillate Bottle for MonoDest 3000 E and N
Código de producto. 10059840 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 5 l
Código de producto.
10059840 Capacidad: 5 l
1 options
Código de producto. 10059840 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 56300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Distillate bottle for MonoDest 3000 E and N is constructed of borosilicate glass.
  • Accessory for water still
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Distillate Bottle
Capacidad (métrico) 5 L
Para utilizar con (equipo) MonoDest 3000 E and N
Material Borosilicate Glass