Learn More
Bromuro de distigmina, TRC
Código de producto. 30387376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30387376 5 mg
1 options
Código de producto. 30387376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4935305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Distigmine Bromide
CAS 15876-67-2
Fórmula molecular C22 H32 N4 O4 . 2 Br
Cantidad 5 mg
Sinónimo Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, bromide (1:2), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, dibromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), BC 51, Distigmine bromide, Distigmine dibromide, Hexamarium, N,N'-Hexamethylenebis(3-N-methylcarbamoxy-1-methylpyridine)dibromide, Ubretid, Ubritil
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N4O4.2BrH/c1-23-13-9-11-19(17-23)29-21(27)25(3)15-7-5-6-8-16-26(4)22(28)30-20-12-10-14-24(2)18-20;;/h9-14,17-18H,5-8,15-16H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].CN(CCCCCCN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1)C(=O)Oc2ccc[n+](C)c2
Nombre IUPAC (1-metilpiridina-1-ium-3-il) N-metil-N-[6-[metil-(1-metilpiridina-1-ium-3-il)oxicarbonilamino]hexil]carbatomo; Dibromuro
Peso molecular (g/mol) 576.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.079