Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de temperatura/TDS/EC DiST™ 5
Código de producto. 10371032
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
10371032 100 g cada uno
1 options
Código de producto. 10371032 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.02€
    148.91€ / paquete de 1
    Ahorro 63.11€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para su uso en la medición de EC y TDS. El medidor de temperatura/EC/TDS Hanna Instruments™ DiST™ 5 es el estándar en la medición de EC y TDS.
  • Resistente al agua y diseñado para flotar
  • Compensación automática de temperatura
  • Botón HOLD para congelar las lecturas en la pantalla
  • BEPS avisa al usuario de que una batería con poca energía puede afectar de manera negativa a las lecturas
  • Electrodo de grafito reemplazable, proporción de TDS, medición en °C o °F, compensación automática de temperatura (ATC) con β ajustable, indicador de nivel de batería, indicador de estabilidad, sistema de desconexión automática y calibración automática.
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±2% Escala completa
Sondas compatibles Electrodo de grafito EC/TDS HI73311 reemplazable (incluido)
Calibración Calibración de EC/TDS: automática, un punto a: 1413 μS/cm, 1382 ppm (mg/l)
Intervalo (conductividad) De 0 a 3999 μS/cm
Resolución (conductividad) 1 μS/cm
Compensación de la temperatura automático, con β ajustable de 0 a 2,4 %/°C
Intervalo (TDS) De 0 a 2000 ppm (mg/l)
Resolución (TDS) 1 ppm (mg/l)
Exactitud (TDS) ± 2% a escala completa
Intervalo de factor de TDS Desde 0,45 hasta 1,00
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 163 x 40 x 26 mm (6,4 x 1,6 x 1,0 pulg)
Peso (métrico) 100 g
Peso (imperial) 3,5 oz
Tipo Comprobador de temperatura
Batería, tipo 1,5 V (4)
Duración de la batería Aproximadamente 100 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso