Learn More
Hanna Instruments™ Analizador de 3 EC DiST™
Código de producto. 10708401
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (conductividad):
De 0 a 1999 ms/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (conductividad) Tamaño de la unidad
10708401 De 0 a 1999 ms/cm cada uno
1 options
Código de producto. 10708401 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.81€
    74.45€ / paquete de 1
    Ahorro 21.36€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Especificaciones
Intervalo (conductividad) De 0 a 1999 ms/cm
Resolución (conductividad) 1 μS/cm
Tipo Analizador de EC
Exactitud ± 2% a escala completa