Learn More
Hanna Instruments™ Soluciones electrolíticas de oxígeno disuelto
Código de producto. 11534347
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sondas de DO galvánicas HI
Sondas polarográficas de DO HI
Tamaño de la unidad:
30 ML
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11534347 Sondas de DO galvánicas HI cada uno
10643272 Sondas polarográficas de DO HI 30 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11534347 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7042S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73€
    26.37€ / paquete de 1
    Ahorro 26.36€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Para utilizar con (equipo) Sondas de DO galvánicas HI
Tipo Solución electrolítica de oxígeno disuelto