Learn More
Hanna Instruments™ Soluciones electrolíticas de oxígeno disuelto
Código de producto. 10643272
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sondas de DO galvánicas HI
Sondas polarográficas de DO HI
Tamaño de la unidad:
30 ML
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10643272 Sondas polarográficas de DO HI 30 ML
11534347 Sondas de DO galvánicas HI cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643272 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7041S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.49€
    24.83€ / 30 ml
    Ahorro 37.66€
    60% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Para utilizar con (equipo) Sondas polarográficas de DO HI
Tipo Solución electrolítica de oxígeno disuelto