Learn More
Palintest™ Prueba en tubo para fotómetro
Código de producto. 11988987
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 20 mg/l
De 0 a 2 mg/L
de 0 a 7 mg/l de Zn / de 0 a 35 mg/l de Zn
Nº de pruebas:
25
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Nº de pruebas unitSize
11988987 De 0 a 2 mg/L 30 paquete de 30
11998987 De 0 a 20 mg/l 30 paquete de 30
11943787 De 0 a 20 mg/l 25 paquete de 25
11933787 De 0 a 20 mg/l 25 paquete de 25
11963787 de 0 a 7 mg/l de Zn / de 0 a 35 mg/l de Zn 25 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11988987 Proveedor Palintest™ N.º de proveedor PL 503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las pruebas con reactivos predispensados requieren una manipulación mínima y agilizan el procesamiento. Palintest™; Los reactivos para pruebas en tubo para fotómetro se suministran en tubos de 16 mm para mejorar la resolución, con mayor sensibilidad
  • Para mayor comodidad, la gama de reactivos para pruebas en tubo Palintest™ ofrece reactivos predispensados para una manipulación mínima, con etiquetado de reactivos con código de barras para facilitar su uso en aplicaciones de aguas residuales.
  • Para un sistema completo de análisis de aguas residuales, utilice las pruebas en tubo Palintest™ con cualquier fotómetro multiparámetro y bloque calefactor Palintest™.
  • Los reactivos para pruebas en tubo se suministran en tubos de 16 mm para mejorar la resolución, con mayor sensibilidad en la parte inferior del intervalo de medición.
Especificaciones
Analitos Oxígeno disuelto
Para utilizar con (equipo) Fotómetro, bloque calefactor
Nº de pruebas 30
Cantidad 1 unidad
temp De 0 a 2 mg/L
Tipo Photometer tube test reagent