Learn More
Brady™ Etiquetas de papel soluble para la impresora J2000
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17160471
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 250
paquete de 350
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17160471 76,20 mm paquete de 350
17150471 50,80 mm paquete de 1500
17140471 101,60 mm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17160471 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 151244
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La etiqueta de papel soluble en agua es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar.
  • Exponer la etiqueta al agua tibia la disolverá completamente en 30 segundos, sin dañar la superficie a la que se aplicó y sin dejar ningún residuo.
  • Reduce la mano de obra necesaria para retirar las etiquetas.
  • Reduce el mantenimiento de filtros y drenajes
  • Permite una fácil reidentificación de artículos reutilizables en una variedad de industrias.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Extraíble
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Papel
Caras imprimibles Área delantera
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) BradyJet Impresora de etiquetas a color J2000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 350 etiquetas/bolsa
Cantidad 350 etiquetas/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +172 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +78 °C
Grosor (imperial) 0,0030 in
Grosor (métrico) 0,094 mm
Repetición vertical (métrico) 53,98 mm
Dimensiones (L x An) 50.80 x 76.2 mm
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,20 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 3 in
Anchura del área de impresión (métrico) 76,2 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 50,80 mm
Peso (métrico) 248 g
Alternate Part Number J20-19-403