Learn More
Heinz Herenz Conjuntos de disección
Beskrivelse
- Conjuntos de disección
- Estuche de madera resistente: 19 x 9 x 3,5 cm
- Contenido: 1 mango de bisturí n.º 4 con 2 hojas, 1 bisturí, 1 mango de bisturí n.º 3 con 2 hojas, 1 pinza, 1 tijera (puntiaguda), 2 agujas de disección (1 puntiaguda, 1 con hoja)
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Equipo de disección |
| Desechables | Reutilizable |
| Esterilidad | No estéril |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?