Learn More
Heinz Herenz Agujas de disección con mango de plástico
Código de producto. 30158350
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
14 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
30158350 14 cm paquete de 10
1 options
Código de producto. 30158350 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1110301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.25€
    3.60€ / paquete de 10
    Ahorro 1.65€
    31% Descuento
En stock
Agujas de disección con mango de plástico puntiagudo, 14 cm
  • Agujas de disección con mango de plástico
  • Puntiagudo
  • 14 cm
Especificaciones
Tipo de producto Agujas de disección
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata
Material Acero inoxidable
Sin látex N.º
Longitud (métrico) 14 cm