Descripción
No tendrá problemas de abombamiento, deformación o grietas si usa los tableros de disección Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, fabricados con polietileno de alta densidad.
Características:
- Las escalas dimensionales permiten determinar el tamaño rápidamente como parte del registro permanente.
- Las bases de caucho estabilizan la superficie de trabajo y evitan el deslizamiento del tablero en la mesa de trabajo.
- El fondo blanco contrasta con las muestras para obtener detalles fotográficos excelentes.
- Los tableros tienen un borde para evitar derrames.
- Los alfileres con cabeza de estireno permiten sujetar las muestras y están disponibles por separado.
Dimensiones:
- Medidas del tablero grande: 58,4 x 40,6 x 0,97 cm (23 x 16 x 0,38 pulg.)
- Medidas del tablero pequeño: 33 x 28 x 1,6 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tableros de disección |
| Color | Blanco |
| Descripción | 1 unidad |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Grosor (imperial) | 0,625 in |
| Grosor (métrico) | 1,6cm |
| Longitud (imperial) | 13 pulg |
| Longitud (métrico) | 33 cm |
| Anchura (imperial) | 11 pulg |
| Anchura (métrico) | 28 cm |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?