Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor
Código de producto. 15577345 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SI-DD58
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo Tamaño de la unidad
15577345 Enchufe de la UE SI-DD58 cada uno
1 options
Código de producto. 15577345 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.33€
    785.80€ / paquete de 1
    Ahorro 550.53€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Aumenta la eficacia de la interrupción de los microtubos con un diseño de soporte de microtubos patentado exclusivo. Disruptor de células digitales Disruptor Genie™ Scientific Industries SI™ proporciona una interrupción mecánica vigorosa de la
    • El modelo digital es ideal para obtener resultados precisos, reproducibles y repetibles.
    • Cuenta con alarma de velocidad y velocidad ajustables
  • Interrupción rápida sin manos de hasta 12 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml)
  • Se suministra con un nuevo soporte universal para microtubos
  • Ajusta el temporizador para que funcione durante un máximo de 15 minutos o de forma continua
  • Adecuado para su uso en salas frías o incubadoras
  • Menos costoso que las unidades ultrasónicas o los homogeneizadores
Aplicaciones:
  • Interrupción de cultivos bacterianos para el aislamiento de ácidos nucleicos y aguas abajo procesando
  • Molienda de tejido vegetal para extracciones de ADN
  • Preparación de lisados celulares a partir de levadura o hongos
  • Resuspensión rápida de pellets
  • Disolución de sustancias químicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 1000 rpm a 2850 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite Microtubos
Capacidad de tubos 1,5/2 mL
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 4,3 kg
Modelo SI-DD58
Incluye Soporte universal para microtubos
N.º de posiciones 12