Learn More
Beschreibung
- Los gránulos de vidrio sódocálcico sin plomo esféricos están disponibles para su uso con la fijación Disruptor Genie™ o TurboMix™ (que se utiliza con cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2) para una perturbación óptima de las células.
- Gránulos de 0,5 mm de diámetro para su uso con levadura/hongos.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad portante (métrico) | 375 g |
| Tipo de producto | Gránulos de vidrio |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Color | Gris |
| Descripción | Gránulos esféricos de vidrio sodocálcico sin plomo de 0,5 mm, ideales para aplicaciones de perturbación de células, levaduras y plantas |
| Para utilizar con (equipo) | Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie |
| Incluye | 375 g de gránulos de vidrio sodocálcico sin plomo de 0,5mm |
| Tipo de empaquetado | Frasco de plástico con tapón |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?