Descripción
- Los gránulos de vidrio sódocálcico sin plomo esféricos están disponibles para su uso con la fijación Disruptor Genie™ o TurboMix™ (que se utiliza con cualquier mezclador Vortex-Genie™ 2) para una perturbación óptima de las células.
- Tamaño para uso con bacterias: gránulos de 0,1 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 375 g |
| Tipo de producto | Gránulos de vidrio |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Diámetro (métrico) | 0,1 mm |
| Color | Gris |
| Descripción | Gránulos esféricos de vidrio sodocálcico sin plomo de 0,1 mm, ideales para aplicaciones de perturbación celular |
| Para utilizar con (equipo) | Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie |
| Incluye | 375 g de gránulos de vidrio sodocálcico sin plomo de 0,1 mm |
| Tipo de empaquetado | Frasco de plástico con tapón |