Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares desechables
Código de producto. 10737851
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
105 μL
130 μL
165 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10737851 105 μL paquete de 1000
10517451 130 μL paquete de 1000
10778041 165 μL paquete de 1000
10243481 200 μL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10737851 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9221280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    158.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 21.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Pipetas capilares desechables para análisis de gases sanguíneos heparinizadas con sodio.
  • 225 UI Sodio
  • p. ej. para análisis de gases en sangre
  • CE según IVD 98/79EC
Especificaciones
Tipo de producto Tubo capilar
Capacidad (métrico) 105 μL
Diámetro interior (métrico) 1.35 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de gases en sangre
Longitud (métrico) 80 mm
Certificaciones/conformidad CE conforme a IVD 98/79 CE
Descripción Heparinizado en sodio (225 UI) Sodio)