Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares desechables
Descripción
- 225 UI Sodio
- p. ej. para análisis de gases en sangre
- CE según IVD 98/79EC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo capilar |
| Capacidad (métrico) | 200 μL |
| Diámetro interior (métrico) | 1.35 mm |
| Cantidad | 10 x 100/Pk. |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de gases en sangre |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Certificaciones/conformidad | CE conforme a IVD 98/79 CE |
| Descripción | Heparinizado en sodio (225 UI) Sodio) |