Learn More
Greiner Bio-One Bolsas desechables
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10408892
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 × 300 mm
780 × 400 mm
780 × 600 mm
1100 x 700mm
Capacidad (métrico):
10 L
30 L
65 L
130 L
Material:
Poliamida
Tamaño de la unidad:
200 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) Material unitSize
10408892 1100 x 700mm 130 L Poliamida 200 PCS
10199950 500 × 300 mm 10 L Poliamida -
10304601 780 × 400 mm 30 L Poliamida -
10028690 780 × 600 mm 65 L Poliamida -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10408892 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 649401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la eliminación higiénica de artículos de laboratorio contaminados. Las bolsas para residuos Greiner Bio-One están disponibles en polipropileno y poliamida.
  • No estéril
  • Polipropileno (PP) apto para autoclaves de vapor
  • Poliamida (PA) apta para esterilizadores con aire caliente
  • Grosor de lámina: 0,05mm
  • Capacidades nominales de 10 l a 130 l
  • Para un solo uso
  • Protéjalas de la luz directa.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Eliminación higiénica de artículos de laboratorio contaminados
Material Poliamida
Dimensiones (L x An) 1100 x 700mm
Capacidad (métrico) 130 L
Grosor (métrico) 0,05 mm