Learn More
Globe Scientific Unidades de bolsas de eliminación para analizadores Ciba Corning™/Chiron™
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
Las bolsas de desecho se utilizan con cuvettes Globe, diseñadas para usarse con los Bayer™ analizadores 550 Express y Express Plus.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsas desechables |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores Ciba Corning/Chiron/Bayer 550 Express y Express Plus |
| Cantidad | 24 bolsas/billetes. |