Learn More
Simport™ Pipetas de transferencia desechables
Código de producto. 13496408
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 4000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13496408 5 ml paquete de 4000
11702274 6 ml 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13496408 Proveedor Simport™ N.º de proveedor P2005610S
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Elimine el riesgo de vidrio roto y de exposición a materiales infecciosos con estas pipetas todo en uno. Las pipetas de transferencia desechables Simport™ se han moldeado con polietileno de baja densidad transparente y son inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos.
  • Pipetas de transferencia de LDPE
  • Se acabó el tener que buscar la perilla de caucho adecuada para las pipetas de vidrio
  • Se pueden sellar y refrigerar
  • Funcionan bien siempre que sea necesario una transferencia rápida y segura de líquidos
  • Resistente a temperaturas de hasta -196 °C. Puede esterilizarse con gas (EtO)
  • Seleccione entre 12 modelos populares, disponible en varios tamaños, diseños de punta y longitudes, en envasado estéril o no estéril
  • Disponible con graduaciones
Specifications
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 1,9 mL
Diámetro exterior (métrico) 6,7 mm
Material LDPE
Gotas/ml 25
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia rápida y segura de líquidos
Graduado Sí
Cantidad 10/pack
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 15,5 cm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables