Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo/centrífuga desechables
Código de producto. 10608871
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10608871 16 mm paquete de 200
1 options
Código de producto. 10608871 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42769045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.01€
    20.62€ / paquete de 200
    Ahorro 7.39€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Pruebas con agua han demostrado su utilidad en centrífugas a 4000 rpm.
  • Fabricado a partir de AR-Glas™ vaso de soda
  • Forma de fondo redondo
  • Sin reborde
  • Espesor de pared de aprox. 0,5 mm
  • Tamaño aproximado de 100 x 16 mm de diámetro.
Specifications
Color Transparente
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio sodocálcico
Desechables Un solo uso
Envase 200/pk
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo/centrífuga