Learn More
Corning™ Filtros desechables estériles para tapa de botella con membrana de μ0,22 μm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10534401 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
Área de filtración:
13,6 cm2
33,2 cm2
33.2 cm2
54.5 cm2
Para utilizar con (equipo):
Cuello de frasco de 3,3 cm
Cuello de frasco de 4,5 cm
Material (membrana):
Acetato de celulosa
Nailon
PES
Tamaño de la unidad:
12 PCS
48 PCS
paquete de 12
paquete de 48
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Área de filtración Para utilizar con (equipo) Material (membrana) unitSize
10534401 150 mL 13,6 cm2 Cuello de frasco de 3,3 cm Acetato de celulosa 48 PCS
10748402 150 mL 13,6 cm2 Cuello de frasco de 3,3 cm PES paquete de 48
10600892 150 mL 13,6 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm Acetato de celulosa paquete de 48
10286241 150 mL 13,6 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm PES paquete de 48
10226391 500 mL 33,2 cm2 Cuello de frasco de 3,3 cm Acetato de celulosa paquete de 12
10338231 500 mL 33,2 cm2 Cuello de frasco de 3,3 cm PES paquete de 12
10005490 500 mL 33.2 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm Acetato de celulosa 12 PCS
10183951 500 mL 33,2 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm Nailon 12 PCS
10330462 500 mL 33,2 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm PES 12 PCS
10388081 1000 mL 54.5 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm Acetato de celulosa paquete de 12
10471822 1000 mL 54.5 cm2 Cuello de frasco de 4,5 cm PES 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10534401 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
Diseñados para su uso en frascos de medios de vidrio o poliestireno con tamaños de cuello de 33 y 45 mm. Los filtros desechables estériles acoplables a frascos Corning™ son ideales para la filtración de medios de cultivos de células, componentes, lí
  • Tres tamaños: 150 mL, 500 mL y 1.000 mL.
  • Diseño de embudo de baja retención de líquidos.
  • Disponible en tamaños de 33 y 45 mm para adaptarse a la mayoría de botellas de almacenamiento de medios de vidrio y plástico.
  • Los tamaños de cuello de 45 mm se adaptan a Corning™ Botellas de vidrio 1395, para uso exclusivo en tamaños de 2L y menores.
  • Los prefiltros deben solicitarse por separado.
  • Envasada individualmente.
  • Estériles.
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Los modelos con embudo de 150 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 42 42 mm Los embudos de 500 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 63 x 63 mm, los embudos de 250 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 49,5 x 49,5 mm y los embudos de 1 l contienen filtros de membrana cuadrados de 79 x 79 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conectores Manguera
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Cuello de frasco de 3,3 cm
Material Poliestireno
Material (membrana) Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 13,6 cm2
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones
Graduado
Incluye Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado de poliestireno transparente con adaptador de cuello naranja de polietileno y adaptador de tubos
N.º por caja 48/caja
N.° por paquete 1/paq.
Tipo Filtro de vacío de parte superior de frasco
Volumen (métrico) 150 mL
Diámetro (métrico) 5 cm