Learn More
New Source™ Monos SMS desechables resistentes a los productos químicos Tipo 5/6
Código de producto. 17004287
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
L
M
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
17004287 3XL paquete de 50
16691793 M paquete de 50
16645042 L paquete de 50
16655042 XL paquete de 50
16665042 2XL paquete de 50
5 options
Código de producto. 17004287
Marca: New Source™ HY9766XXXL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Monos de trabajo resistentes a productos químicos y desechables que ofrecen protección contra partículas sólidas y salpicaduras y aerosoles de líquidos. Certificación CE como EPI de categoría III según la normativa UE 2016/425
  • Conforme a CE de categoría III tipo 5/6
  • Tejido desechable de SMS no tejido
  • Protege frente a peligros químicos y biológicos
Especificaciones
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material SMS no tejido
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Tipo de tapón Solapa
Tipo de costura Cosido
Resistencia Partícula
Certificaciones/conformidad Cumplimiento del EPI de categoría III de la CE: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004
Descripción Mono desechable con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos. Sin cubrezapatos.
Peso (métrico) 55 gsm