Learn More
New Source™ Monos SMS desechables resistentes a los productos químicos Tipo 5/6
Código de producto. 16691793
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
L
M
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
16691793 M paquete de 50
16645042 L paquete de 50
16655042 XL paquete de 50
16665042 2XL paquete de 50
17004287 3XL paquete de 50
5 options
Código de producto. 16691793
Marca: New Source™ HY9766M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Monos de trabajo resistentes a productos químicos y desechables que ofrecen protección contra partículas sólidas y salpicaduras y aerosoles de líquidos. Certificación CE como EPI de categoría III según la normativa UE 2016/425
  • Conforme a CE de categoría III tipo 5/6
  • Tejido desechable de SMS no tejido
  • Protege frente a peligros químicos y biológicos
Especificaciones
Tamaño M
Material SMS no tejido
Desechables Si
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Solapa
Certificaciones/conformidad Cumplimiento del EPI de categoría III de la CE: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004
Peso (métrico) 55 g/m2