Learn More
Swann-Morton™ Bisturíes desechables, no estériles, paquete a granel con protector, n.° 15
Código de producto. 15819682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15819682 100/Caja paquete de 10
1 options
Código de producto. 15819682 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 2385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.30€
    7.71€ / paquete de 10
    Ahorro 0.59€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Filo pequeño y curvo para realizar incisiones cortas y precisas.
  • Filo cortante pequeño y curvado.
  • La forma de hoja más popular.
  • Ideal para realizar incisiones cortas y precisas.
  • Se utiliza en una variedad de procedimientos quirúrgicos, incluida la escisión de una lesión cutánea o un quiste sebáceo recurrente y para abrir arterias coronarias.
  • Se adapta a mangos 3, 3L, 3 graduados, 5B, 7, 9, B3, B3L.
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 100/Caja
Tipo de empaquetado Envasado a granel