Learn More
Slice™ Bisturí desechable con hoja de seguridad
Descripción
- Tipo de mango: posición fija
- Tipo de hoja: filo recto y punta redondeada
- Mango ligeramente ponderado, equilibrado para una mayor estabilidad
- El filo Finger-friendly permanece afilado hasta 11 veces más
- Reduce las lesiones y los costes
- La hoja sin chispas, no conductora y químicamente inerte nunca se oxida
- 5 escalpelos desechables por paquete
- Esterilizados mediante gamma y envasados individualmente
- La herramienta no es magnética y es adecuada para IRM
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de mango | Pala fija |
| Tipo de producto | Cuchilla de uso general |
| Longitud (imperial) | 5,51 in |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Material | GFN, polipropileno y óxido de circonio |
| Color | Gris/naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 1 hoja cerámica de punta redondeada y filo recto |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 0,18 oz |
| Mostrar más |