Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Tubos de flujo de PVDF desechables
Descripción
- Diseño de un solo uso para aplicaciones estériles y desechables.
- Fabricado en PVDF con piezas humedecidas con rubí para mayor durabilidad.
- Alta resistencia química y mecánica
- Esterilizable por rayos gamma hasta 50 kGy
- Compatible con múltiples estilos de montaje.
- Se venden en paquetes de 10.
- La carcasa y la electrónica se venden por separado.
- Adecuado para entornos biofarmacéuticos y médicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Portatubos, sistema de abrazadera, montaje con clip |
| Tipo | Tubo de flujo |
| Incluye | Tubos de un solo uso NPT de 1/8 |
| Caudal de aire | 0,03 a 2 l/min. |