Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Tubos de flujo de PVDF desechables
Código de producto. 30284834
Change view
Click to view available options
Incluye:
Montaje con clip HB de 7 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Incluye unitSize
30284834 Montaje con clip HB de 7 mm 1 paquete
1 options
Código de producto. 30284834 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0045PH000TX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Piezas humedecidas en rubí y PVDF para mayor durabilidad y resistencia química, diseñadas para varios modelos de montaje para aplicaciones biofarmacéuticas y médicas de un solo uso.
  • Diseño de un solo uso para aplicaciones estériles y desechables.
  • Fabricado en PVDF con piezas humedecidas con rubí para mayor durabilidad.
  • Alta resistencia química y mecánica
  • Esterilizable por rayos gamma hasta 50 kGy
  • Compatible con múltiples estilos de montaje.
  • Se venden en paquetes de 10.
  • La carcasa y la electrónica se venden por separado.
  • Adecuado para entornos biofarmacéuticos y médicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Portatubos, sistema de abrazadera, montaje con clip
Tipo Tubo de flujo
Incluye Montaje con clip HB de 7 mm
Caudal de aire 0,03 a 2 l/min.