Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Tubos de flujo de PVDF desechables
Descripción
- Los tubos de flujo de PVDF desechables Equflow garantizan una medición de fluidos precisa y confiable para aplicaciones de un solo uso.
- Diseñado para industrias biofarmacéuticas y médicas donde la precisión y la estabilidad gamma son esenciales.
- Construido con PVDF y piezas humedecidas con rubí, proporcionando una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión.
- Muy adecuado para entornos desafiantes, gracias a su resistencia química superior.
- Admite irradiación gamma, lo que permite una esterilización eficaz para aplicaciones sensibles.
- Compatible con múltiples opciones de montaje como soporte de tubo, abrazadera y montaje con clip para una mayor versatilidad.
- Se suministra en paquetes de diez, lo que ofrece comodidad y rentabilidad.
- Optimizado para procesos críticos que requieren un rendimiento confiable y un riesgo mínimo de contaminación.
- Se vende por separado de la carcasa y la electrónica del sensor, lo que permite configuraciones del sistema personalizadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 5 VDC |
| Para utilizar con (equipo) | Caudalímetro |
| Tipo | Tubo de flujo |
| Caudal | De 0,03 a 2 L/min |