Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles desechables
Código de producto. 10769824 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10769824 L paquete de 50
10611783 Pequeño paquete de 50
10090812 XS paquete de 50
10000822 M paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10769824
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Resistentes a una amplia gama de productos químicos y a perforaciones. Los guantes de examen de nitrilo con protección extra sin polvo no estériles y desechables Fisherbrand™ no contienen látex.
Guantes, nitrilo, desechables, púrpura, EPI Categoría III
Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2
Color Morado
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,10 mm
Estilo de dedo Con textura
Cantidad 50/paq.
Resistente a Perforaciones y amplia gama de productos químicos
Longitud (métrico) 300 mm