Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas de poliestireno desechable
Beskrivelse
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Estéril
- Máxima precisión, pipeteo sin gotas
- Graduaciones claras y fácilmente legibles
- Unidades de pipeteo disponibles bajo solicitud
- Código de color de la pipeta conforme a los estándares internacionales
- Máxima claridad gracias al poliestireno de alto grado
- Número de lote y fecha de caducidad en cada bolsa
- Se suministran con un material de filtro fibroso sintético para ofrecer protección contra la aspiración de líquido en el dispositivo de pipeteo (excepción: la pipeta de aspiración sin material de filtro fibroso)
- Envase de papel o plástico con función de apertura desprendible para pipetas envasadas individualmente con función adicional de ruptura
Tekniske data
Tekniske data
| Descripción | Forma: Estándar |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo de tejidos |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1/10 mL |
| Cantidad | 200/pack |
| Tipo de empaquetado | Envueltas individualmente en envase de papel/plástico |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?