Learn More
Kartell™ Copas para muestras de poliestireno Technicon™ Beckman™ Konelab™
Código de producto. 12523327
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
2 mL
4 mL
Altura (métrico):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12523327 1,5 mL 22,6 paquete de 1000
12039877 4 mL 37,9 mm 1000 PCS
11303814 2 mL 24,9 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12523327 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 02501004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    14.49€ / paquete de 1000
    Ahorro 0.51€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
  • Una gama de copas de analizador automático de poliestireno transparente con bases cónicas
  • Para Technicon™, Beckman™, Konelab™
  • Se suministran sin tapones
  • Graduados
Especificaciones
Cantidad 1000/paq.
Capacidad (métrico) 1,5 mL
Color Transparente
Tipo de producto Recipiente para muestras
Material Poliestireno
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Analizadores Technicon™, Beckman™, Konelab™
Altura (métrico) 22,6