Learn More
Cole-Parmer™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno
Código de producto. 12323840 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12323840 600 mL paquete de 25
1 options
Código de producto. 12323840 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0600683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    66.05€ / paquete de 25
    Ahorro 28.95€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Las varillas apilables moldeadas evitan que los vasos de precipitados se peguen entre sí cuando se apilan
  • Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno , de 600 ml
  • Graduados en ml y oz.
  • Disponibles en packs de 25
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados Griffin de forma baja
Material Polipropileno
Tipo inferior Plano
Capacidad (imperial) 20 oz
Capacidad (métrico) 600 mL
Desechables Un solo uso
Color Transparente
Cantidad 25 vasos de precipitados
Diámetro exterior (imperial) 4,5 in
Diámetro exterior (métrico) 11,4 cm
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 12,7 cm