Learn More
Manguito de polietileno desechable
Descripción
- Tejido de HDPE
- Grosor: 18 μm
- Peso: 3 g/uds
- Azul
- EPI de Categoría I
- No estéril
- Muñeca y codo elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Estructura | Muñeca y codo elásticos |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manguito | Elastizado |
| Grosor | 18 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra salpicaduras en entornos industriales, de fabricación y sanitarios |
| Certificaciones/conformidad | EPI de Categoría I |
| Dimensiones (L x An) | 40 cm x 22 cm ± 2 |
| Mostrar más |