Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables en envoltorio de papel/plástico Stripette™
BIOPHARMA
Código de producto. 10041591 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10041591 100/caja 100 PCS
1 options
Código de producto. 10041591 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.50€
    172.14€ / paquete de 100
    Ahorro 18.36€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas individualmente en papel/plástico Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que el envase reduce la adhesión estática.
El envoltorio de papel/plástico permite una apertura fácil despegable o de presión.
  • La codificación por colores en el papel permite identificar fácilmente el tamaño
  • El envoltorio de plástico permite ver totalmente la pipeta
  • El envoltorio de plástico transparente facilita el paso y el retroceso para una eliminación aséptica
  • Banda de ampliación codificada por color que facilita la visualización del menisco
  • Estéril, envuelta individualmente y certificada como apirógena y sin ADNasa/ARNasa
  • Precisión del ±2 % con el volumen completo
  • El número de lote está impreso en los envoltorios de las pipetas
  • Calibrada para administrar (TD-EX 20 °C) su contenido por soplado
  • Graduaciones bidireccionales que permiten la opción de utilizar escalas ascendentes o descendentes
  • Las graduaciones negativas en las Stripette de 1, 2, 5, 10, 25 y 50 ml proporcionan un volumen de trabajo adicional
  • Las Stripette de 100 ml permiten transferir líquidos en gran volumen de forma segura y sencilla; eliminan la necesidad de probetas graduadas y otros recipientes de manipulación de líquidos
  • Diseño cilíndrico de punta antigoteo en los tamaños de 25, 50 y 100 ml que reduce el goteo accidental y garantiza la administración precisa
  • El tamaño de 10 ml tiene una punta ancha para la manipulación de líquidos viscosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,5 ml
Graduaciones negativas 10 ml
Cantidad 100/caja
Estilo de punta Redondo
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Envoltorio individual en envase de papel/plástico
Color Morado
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 37 cm
Tipo Pipeta serológica Stripette™
Desechables Un solo uso