Learn More
Kartell™ Placas de Petri desechables
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, IVD |
| Descripción | ß Esterilización con rayos beta |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de Petri |
| Número de pocillos | 3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo rutinario de laboratorio, investigación bacteriológica |
| Mostrar más |