Learn More
3M™ Mono protector 4515, naranja
Descripción
- Mono tipo 5/6 diseñado para ofrecer protección rentable contra polvos peligrosos como la fibra de amianto.
- Fabricado con tejido altamente transpirable. SMS No tejido para una liberación eficaz del calor y la humedad corporal y una reducción del estrés térmico.
- Suave y fuerte 50 g/m² SMS para un rendimiento fuerte
- Capucha de 2 paneles, cremallera de 2 vías y solapa antitormentas con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel.
- CE Cat III Tipo 5/6 polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas
- Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | XXXXL |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Naranja |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Tipo de campana extractora | 2 paneles |
| Mostrar más |