Learn More
Guantes de examen desechables de nitrilo
Código de producto. 16697535
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 16697535
Marca: New source - PPE 697024575602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos guantes de examen desechables de nitrilo de uso general no contienen polvo ni látex, y son ideales en el laboratorio y en un entorno de trabajo más amplio para la protección y la higiene general. Categoría EPI III y marcado CE.
  • Guantes de examen desechables de nitrilo azules
  • Categoría PPE III
  • Para la protección general en el laboratorio o en el lugar de trabajo más amplio
  • Cumple con EN 455 y AQL 1.5
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B
  • Sin polvo ni látex
  • No estéril
  • Ajuste ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPI de categoría III; marcado CE; EN 455; CEE 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B; AQL 1.5
Color Azul
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño Pequeño
Grosor (métrico) Dedos: 0,10 ± 0,03 mm; Palma 0,08 ± 0,03 mm; manguito 0,07 ± 0,03 mm
Cantidad 100 guantes/caja
Resistencia a la tracción > 14 MPa (rotura de elongación > 500 %)
Longitud (métrico) 240 mm