Learn More
Bata de aislamiento desechable
Código de producto. 16804471
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
16804471 No esterilizable en autoclave paquete de 100
1 options
Código de producto. 16804471 Proveedor New source - PPE N.º de proveedor HLIGUNIV
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las batas de aislamiento desechables proporcionan una barrera muy eficaz contra la propagación de microorganismos y otras sustancias peligrosas o infecciosas. Estas batas son adecuadas para trabajos de aislamiento junto con exámenes en entornos clínicos y de laboratorio.
  • Tejido laminado
  • Polipropileno: 28 gsm
  • Polietileno: 15 gsm
  • Puños tejidos
  • Azul
  • EPI de Categoría I
  • No estéril
  • No quirúrgico
  • Parte trasera cerrada
  • Con ajuste en el cuello y cinturón
  • Universal
Especificaciones
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Exámenes, entornos clínicos y de laboratorio, no quirúrgicos
Sexo Unisex
Longitud (métrico) Manga: 62 cm ±2; Vestido: 118 cm ±2
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de producto Bata de uso general
Material Tejido laminado
Color Azul
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Tejido
Estilo de manga Manga larga
Incluye Ajuste en el cuello y cinturón
Certificaciones/conformidad EPI de Categoría I
Peso (métrico) 42 gsm ± 3
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.