Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KBr, abertura de 9,5 mm
Código de producto. 15466575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/paquete
5/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466575 5/paquete paquete de 5
15476575 25/paquete paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466575 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 043937.KJ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Proporcionan un sustrato cómodo y no absorbente para el análisis cualitativo de infrarrojos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana KBr
  • abertura de 9,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tarjetas IR desechables
Cantidad 5/paquete