Learn More
Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KBr, abertura de 19 mm
Código de producto. 15436575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/paquete
5/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436575 25/paquete paquete de 25
15426575 5/paquete paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043935.KM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Proporcionan un sustrato cómodo y no absorbente para el análisis cualitativo de infrarrojos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana KBr
  • 19 mm de abertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tarjetas IR desechables
Cantidad 25/paquete
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.