Learn More
BRAND™ Micropipeta IntraEND&Trade; desechable
Código de producto. 15282599 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Longitud (métrico):
32 mm
61 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15282599 50 μl 32 mm paquete de 1000
11844060 2 μl 32 mm paquete de 1000
11854060 5 μl 32 mm 1000 PCS
11864060 10 μl 32 mm 1000 PCS
11874060 20 μl 32 mm paquete de 1000
11884060 100 μl 61 mm paquete de 1000
10008680 25 μl 32 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15282599 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 709133
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Compuestas de vidrio desechable sin marca de anillo. Las micropipetas desechables BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ cumplen con DIN ISO 7550 y cuentan con marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79. El volumen se define mediante el llenado de extremo a extremo. Los volúmenes superiores a 5 μl incluyen marcado DE-M.
  • Compuestas de vidrio desechable sin marca de anillo.
  • Cumple con las normas DIN ISO 7550.
  • Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • El volumen se define mediante el llenado de extremo a extremo
  • Los volúmenes superiores a 5 μl incluyen marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±0,5 %
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad DIN ISO7550, directiva IVD 98/79 CE
Material Vidrio
Cantidad 250/caja
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud (métrico) 32 mm
Desechables