Learn More
Círculo de inoculación desechable
Descripción
- Asas de siembra desechables en poliestireno de alto impacto
- 200 mm de largo para reducir el riesgo de contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen | 5 μL |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Para utilizar con (equipo) | Uso en laboratorio e investigación |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio e investigación |