Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de película desechable
Código de producto. 17788967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17788967 10/paq. paquete de 50
1 options
Código de producto. 17788967 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor DFC364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.08€
    135.13€ / paquete de 50
    Ahorro 29.95€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El DFC364 es un cortador de seguridad con una hoja oculta. Ofrece el más alto nivel de seguridad y, por lo tanto, protege a las personas y los bienes al mismo tiempo.
  • Nuestro especialista en películas, especialmente adecuado para perforar debido a su larga nariz.
  • Diseñado para láminas de cualquier tipo, cinta adhesiva, correas y bandas.
  • El divisor de cinta integrado minimiza el uso de la hoja.
  • Un producto desechable, con un práctico ojal para atar o colgar un cordón.
  • ¿Necesita cortar a una distancia mayor? Entonces le gustará nuestro adaptador DFCCON. Esto convierte su DFC364 en una herramienta de corte telescópica.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla desechable
Para utilizar con (aplicación) Lámina punzante, cinta adhesiva, correas y bandas
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 10/paq.