Learn More
Fisherbrand™ Protectores faciales desechables
Código de producto. 16623662
Change view
Click to view available options
Protector facial, completo, 7 mil
Código de producto.
16623662 Protector facial, completo, 7 mil
1 options
Código de producto. 16623662 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 12888202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Película de 7 mil de alta calidad, ópticamente transparente y sin distorsiones.
  • Lentes de PET
  • Tratadas con revestimiento antiniebla y antiestático
  • Una banda elástica sujeta la parte de la cabeza
  • Incluye una banda de espuma sin látex para un uso prolongado y cómodo
  • No estériles
Especificaciones
Altura (imperial) 8,86 in
Altura (métrico) 22 cm
Grosor (métrico) 0,18 mm
Anchura (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 33 cm
Revestimiento de lente Revestimiento antivaho y antiestático, Antiestático
Color Azul
Tipo de producto Protector facial
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una excelente visibilidad al tiempo que protege la cara y el cuello de salpicaduras accidentales.
Material de la banda de sujeción Poliuretano elástico tejido
Cantidad Caja de 200
N.° por paquete 10 unidades/paquete; 20 paquetes/caja
Tamaño Grande
Material Lentes de PET
Desechables