Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocálcico con reborde plano
Código de producto. 16272261 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 mL
18 ml
19 ml
22 ml
Diámetro (métrico):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 310
paquete de 500
paquete de 550
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16272261 19 ml 15,5 mm paquete de 250
15601604 6 ml 11,75 mm paquete de 250
10060371 15 mL 15,75 mm paquete de 310
15213035 18 ml 12,25 mm paquete de 250
15611604 8 ml 10 mm paquete de 250
10595272 8 ml 11,75 mm paquete de 550
15299574 14 ml 15,5 mm paquete de 250
15267556 4 ml 10 mm paquete de 250
10598411 7 ml 12,25 mm paquete de 500
10716961 6 ml 12,25 mm paquete de 500
10766771 9 ml 12,25 mm paquete de 500
15473520 22 ml 15,5 mm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16272261 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 231721986
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de cultivo se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos.
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo hechos de DURAN™ Nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo fabricados en vidrio sódico-cálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
  • Los tubos de cultivo con reborde plano se pueden cerrar con tapones metálicos o de algodón para permitir el intercambio de aire
  • El reborde plano permite el uso de casquetes Kapsenberg y tapones metálicos
Especificaciones
Descripción 0,8 mm de espesor
Capacidad (métrico) 19 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos
Cantidad 310/paq.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 15,5 mm