Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocástico con rosca DIN, junta de TPE y tapón de rosca de PP
Código de producto. 10223311 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10223311 100 mm 12 mm paquete de 100
10431541 100 mm 16 mm paquete de 100
10739211 160 mm 16 mm paquete de 100
10643982 180 mm 18 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10223311 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 231751159
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de cultivo se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos.
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo hechos de DURAN™ Nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo fabricados en vidrio sódico-cálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
  • Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1 Mm de grosor
Capacidad (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio sodocálcico, polipropileno, TPE
Para utilizar con Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles
Incluye Con junta de TPE
Cantidad 100/paq.
Tamaño de rosca GL 14
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 12 mm