Learn More
3M™ Buzos de protección desechables y blancos, Serie 4515
Código de producto. 12922285
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 164 a 170 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
12922285 XXXXL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm 20 PCS
12962275 Pequeño De 64 a 67 pulg De 164 a 170 cm 20 PCS
12902285 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm 20 PCS
12912285 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm 20 PCS
12972275 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm 20 PCS
12982275 L 69 a 71 in 174 a 181 cm 20 PCS
12992275 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12922285 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona directiva para EPI de Categoría III, protección de tipo 5/6. La serie 4515 del buzo de protección protege de polvos peligrosos tales como las fibras de amianto.
  • El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
  • Robusto, muy transpirable 50 g/m² SMS material
  • Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de dos paneles
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XXXXL
Sexo Unisex
Material SMS, polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Modelo 4515B
Tamaño del tórax (imperial) 52/55 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 132 a 140 cm
Altura (imperial) De 78 a 81 in
Altura (métrico) De 200 a 206 cm