Learn More
Epredia™ Moldes de base desechables
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
Utilice los anillos de inclusión y los moldes desechables Epredia™ con todos los casetes y anillos de inclusión estándar. Fabricados a partir de plástico rígido, el diseño de bloques ofrece un mayor soporte base y una menor superficie de corte.
- No es necesaria la limpieza asociada a los moldes de metal.
- La transparencia facilita la orientación del tejido.
Información para pedidos:
- Se venden en envases de cuatro cajas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Molde |
| Material | Plástico |
| Dimensiones (L x An) | 37 x 24 mm |
| Desechables | Sí |