Learn More
Epredia™ Moldes de base desechables
Código de producto. 12510117 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12510117 30 x 24 mm paquete de 500
12580107 7 x 7 mm paquete de 500
12590107 15 x 15 mm paquete de 500
10724227 24 x 24 mm paquete de 500
12520117 37 x 24 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12510117 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 58952
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Utilice moldes base desechables Epredia™ con todos los casetes de tamaño estándar.
  • No es necesaria la limpieza asociada a los moldes de metal.
  • La transparencia facilita la orientación del tejido.
Información para pedidos:
  • Se venden en envases de cuatro cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molde
Material Plástico
Dimensiones (L x An) 30 x 24 mm
Desechables Sí